Läs mer
Metamizole Magnesium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metamizole Magnesium Salt |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H17N3O4S.Mg/c2*1-10-12(8-14-9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)2)11-6-4-3-5-7-11;/h2*3-7,14H,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 644.1573 |