Läs mer
Metamizole sodium hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16432266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16432266 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 16432266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1279
MedChemExpress Metamizole sodium hydrate is a potent analgesic drug that has been demonstrated to inhibit cyclooxygenase (COX)[1].
Metamizole sodium hydrate is a potent analgesic drug that has been demonstrated to inhibit cyclooxygenase (COX)[1].
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metamizole sodium hydrate
CAS 5907-38-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H18N3NaO5S
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (284.62 mM)
LEDER O=S(CN(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O)C)(O[Na])=O.O
Molekylvikt (g/mol) 351.35
Formel vikt 351.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation