Läs mer
(±)-Metanephrine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Metanephrine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1215507-88-2 |
| Molekylformel | C10 2H3 H12 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (+/-)-Metanephrine-D3 hydrochloride, 3-Methoxy Dopamine-d4 Hydrochloride (Major) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13 H,6H2,1-2H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 4-[1-hydroxy-2-(trideuteriomethylamino)ethyl]-2-methoxyphenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.71 |
| Formel vikt | 236.1007 g/mol |
| Visa mer |