missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metanicotine-d3, TRC

Produktkod. 30471005
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471005 1 mg
30471794 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3212521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 220088-40-4
Molekylformel C10 2H3 H11 N2
Molekylvikt (g/mol) 165.25
Synonym 3-Buten-1-amine, N-(methyl-d3)-4-(3-pyridinyl)-, (3E)- (9CI), Metanicotine-d3, Methyl-d3 Metanicotine, (E)-Metanicotine-D3 (methyl-D3), Rivanicline-D3 (N-methyl-D3), (3E)-N-(Methyl-d3)-4-(3-pyridinyl)-3-buten-1-amine, trans-Metanicotine-d3
IUPAC-namn (E)-4-pyridin-3-yl-N-(trideuteriomethyl)but-3-en-1-amine
LEDER [2H]C([2H])([2H])NCC\C=C\c1cccnc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Methyl-d3)metanicotine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+/i1D3
Formel vikt 165.1345
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.