missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metanicotine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Methyl-d3)metanicotine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+/i1D3 |
| Formel vikt | 165.1345 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?