missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metanicotine, TRC

Produktkod. 30465652
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465652 100 mg
30467691 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30465652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM321250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15585-43-0
Molekylformel C10 H14 N2
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Synonym 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (3E)-, 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (E)-, Pyridine, 3-[4-(methylamino)-1-butenyl]-, (E)- (8CI), (3E)-N-Methyl-4-(3-pyridinyl)-3-buten-1-amine, (E)-Metanicotine, RJR 2403, Rivanicline, trans-Metanicotine
IUPAC-namn (E)-N-methyl-4-pyridin-3-ylbut-3-en-1-amine
LEDER CNCC\C=C\c1cccnc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metanicotine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+
Formel vikt 162.1157
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.