Läs mer
Metanicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metanicotine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+ |
| Formel vikt | 162.1157 |