Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metanil Gul
Produktkod. 11488147
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488147 250 g 250g
11478147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488147 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17527.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Metanil Yellow används som indikator. Metanilgul är användbar i spektrofotometriska metoder för att bestämma närvaron av spårmängder av nitrater och nitriter i lösning. Metoden utnyttjar det faktum att kaliumbromat kan katalysera missfärgningen av Metanil gult som sedan kan analyseras med spektrofotometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Metanil Yellow används som indikator. Metanilgul är användbar i spektrofotometriska metoder för att bestämma närvaron av spårmängder av nitrater och nitriter i lösning. Metoden utnyttjar det faktum att kaliumbromat kan katalysera missfärgningen av Metanil gult som sedan kan analyseras med spektrofotometri.
Löslighet
Lösligt i vatten (25g/L).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-98-4
Molekylformel C18H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 375.378
MDL-nummer MFCD00007486
InChI-nyckel NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13065
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
IUPAC-namn natrium;3-[(4-anilinofenyl)diazenyl]bensensulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metanil Yellow
Beilstein 3831568
Merck Index 14,5928
Löslighetsinformation Soluble in water (25g/L).
Formel vikt 375.38
Odör Odorless
pH 10
Kvantitet 250 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.