Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metanil Gul
Produktkod. 10730872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730872 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10730872 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 413720010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375,378 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metanil Yellow
CAS 587-98-4
Färginnehåll 88% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 413 till 419 nm (i metanol)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H14N3NaO3S
Synonym Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 25 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, måttligt löslig i bensen och eter, svagt löslig i aceton
Kvantitet 1 kg
InChI-nyckel NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;3-[(4-anilinofenyl)diazenyl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Formel vikt 375.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.