Läs mer
Metanil gul, MP Biomedicals
Produktkod. 11427575 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427575 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11427575 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521194280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00 SEK
    572.53 SEK / 100g
    Save 28.47 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metanil Yellow
CAS 587-98-4
Molekylformel C18H14N3NaO3S
Kvantitet 100 g
Synonym metanil yellow, acid yellow 36, acid metanil yellow, monoazo, amacid yellow m, fenazo yellow m, acid golden g, kiton yellow ms, metanil yellow c, metanil yellow e
InChI-nyckel NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;3-[(4-anilinofenyl)diazenyl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Formel vikt 375.38