Läs mer
Metanil Yellow, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metanil Yellow |
| CAS | 587-98-4 |
| MDL-nummer | MFCD00007486 |
| Synonym | Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Metanil yellow |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.38 |
| Kvalitet | Research |