Learn More
Metanil Yellow, Supelco™
Code produit 15838110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit Quantity Conditionnement
15838110 10 g 10g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Code produit 15838110 Fournisseur Supelco Code fournisseur 1592670010
 Restricted Item
Beräknad leverans: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 587-98-4
MDL Number MFCD00007486
Synonym Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Metanil yellow
Quantity 10 g
Molecular Weight (g/mol) 375.38
Grade Research
Chemical Name or Material Metanil Yellow
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.