Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metanil gul (Tech .), 85 %
Produktkod. p-156278 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10472971 100 g 100g
10771252 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10472971 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 413721000
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375,378 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-98-4
Molekylformel C18H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 375.378
InChI-nyckel NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
IUPAC-namn natrium;3-[(4-anilinofenyl)diazenyl]bensensulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metanil Yellow
Namnnotering teknik, 85 %
Färginnehåll 80% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Beilstein 16, 330
Merck Index 15, 5999
Färg Orange
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 25 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, måttligt löslig i bensen och eter, svagt löslig i aceton
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 375.38
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.