Läs mer
Metanilsyra, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10401782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
Produktkod. 10401782
Brand: Thermo Scientific Acros 413712500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-47-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-47-1
Molekylformel C6H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 173.19
MDL-nummer MFCD00065345
InChI-nyckel ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilic acid, m-sulfanilic acid, m-aminobenzenesulfonic acid, m-anilinesulfonic acid, 1-aminobenzene-3-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino, aminobenzenesulfonic acid, kyselina metanilova, 3-amino-benzenesulfonic acid, 3-sulfoaniline
PubChem CID 8474
ChEBI CHEBI:27764
IUPAC-namn 3-aminobensensulfonsyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metanilic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt >300°C
Färg Beige-grå till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2C6H4SO3H
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 5998
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 173.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metanilic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.