Läs mer
Metanilic Acid Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metanilic Acid Sodium Salt (Technical Grade) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3S.Na/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 194.9966 |