Läs mer
Metafosforsyra, 39–43 %, bal. NaPO{3} (Stabilisator)
Produktkod. 11409986
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409986 100 g 100g
11419986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20932.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79,979 g/mol
Metafosforsyra används som ett dehydratiseringsmedel. Dess derivat, natriumhexametafosfat, används som ett bindemedel och en livsmedelstillsats. Det används också som fosforyleringsmedel, analytiskt reagens och i dentala cement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metafosforsyra används som uttorkningsmedel. Dess derivat, natriumhexametafosfat, används som ett bindemedel och en livsmedelstillsats. Det används också som fosforyleringsmedel, analytiskt reagens och i dentala cement.
Löslighet Lösligt i alkohol
.
Anteckningar
Form: Klumpar. Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser, nitrometan och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37267-86-0
Molekylformel HO3P
Molekylvikt (g/mol) 79.979
MDL-nummer MFCD00011351
InChI-nyckel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
LEDER OP(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metaphosphoric acid
Densitet 2.2
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent bal. NaPO 3 (stabilisator)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,7345
Löslighetsinformation Löslig i alkohol.
Formel vikt 79.98
Procent renhet 39 till 43 %
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metaphosphoric acid, 39-43%, balance NaPO3 (Stabilizer)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Metaphosphoric acid,Metaphosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.