Läs mer
Metafosforsyra, ACS, 33,5–36,5 %, bal. NaPO{3} (Stabiliserare)
Produktkod. 11357578
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357578 10 g 10g
11367578 100 g 100g
11377578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033267.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79,979 g/mol
Metafosforsyra används som ett dehydratiseringsmedel. Dess derivat, natriumhexametafosfat, används som ett bindemedel och en livsmedelstillsats. Det används också som fosforyleringsmedel, analytiskt reagens och i dentala cement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37267-86-0
Molekylformel HO3P
Molekylvikt (g/mol) 79.979
MDL-nummer MFCD00011351
InChI-nyckel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
LEDER OP(=O)=O
Specifikationer
Utseende White crystalline
Kemiskt namn eller material Metaphosphoric acid
Färg Vitt
Densitet 2.2 g/cm3 at 20&de g;C
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 10 g
Fysisk form Kristallin
Löslighetsinformation Decomposes in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 79.98
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.