Beskrivning
HO3P, CAS-nummer-37267-86-0, unii-mtk99r3uv0, x-fosfat-grupp, m-fosforsyra, metafosforsyra hpo3, metafosforsyra, fosfensyra, metafosforsyra, fosfonatvätefosfona, fosfonatvätefosfona, 500 g, färglös, UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N, 200 grader C, 11351, 79.979
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 2 |
| Färg | Färglös |
| CAS | 37267-86-0 |
| Smältpunkt | 200 °C |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | HO3P |
| Fysisk form | Fast |
| MDL-nummer | 11351 |
| Synonym | metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Metaphosphoric acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .