missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metaphosphoric Acid Potassium Salt, TRC

Produktkod. 30467571
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467571 1 g
30477590 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2262601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metaphosphoric Acid Potassium Salt
CAS 7790-53-6
Molekylformel HKO3P
Kvantitet 1 g
Synonym Potassium Metaphosphate, Kurrol's Salt, Potassium Kurrol's Salt, Potassium Metaphosphate, Potassium Phosphate (KPO3), Potassium Polymetaphosphate, Phosphenic Acid Potassium Salt
InChI formel InChI=1S/K.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1
LEDER O=P(O[K])=O
Molekylvikt (g/mol) 118.07
Formel vikt 117.9222
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.