Läs mer
Metaphosphoric Acid Potassium Salt, TRC
Produktkod. 30464564
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30464564 5 g
1 options
Produktkod. 30464564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2262605G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metaphosphoric Acid Potassium Salt
CAS 7790-53-6
Molekylformel HKO3P
Kvantitet 5 g
Synonym Potassium Metaphosphate, Kurrol's Salt, Potassium Kurrol's Salt, Potassium Metaphosphate, Potassium Phosphate (KPO3), Potassium Polymetaphosphate, Phosphenic Acid Potassium Salt
InChI formel InChI=1S/K.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1
LEDER O=P(O[K])=O
Molekylvikt (g/mol) 118.07
Formel vikt 117.9222