Läs mer
Metafosforsyra, stabiliserad
Produktkod. 10115040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10115040 500 g Glasflaska 500g
10105040 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10115040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219225000
 Begränsad artikel
I lager
Metafosforsyra, 40 till 46 % (HPO3), HO3P, CAS-nummer-37267-86-0, 50813-16-6, vätefosfonat, metafosforsyra, metafosforsyra, vätefosfonat, fosfensyra, m-fosforsyra, metafosforsyra hpo3, fosfonat 1-, x-fosfatgrupp, unii-mtk99r3uv0, 500g, max 5 ppm. | CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79,979 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37267-86-0 , 50813-16-6
Molekylformel HO3P
Molekylvikt (g/mol) 79.979
MDL-nummer MFCD00011351
InChI-nyckel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
LEDER OP(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Metaphosphoric acid
Tungmetaller (som Pb) Max 50 ppm.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HPO3)n
Kvantitet 500 g
Fieser 01,665; 16,177
Fysisk form Glasig klump
Merck Index 15, 7457
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: långsamt bildar ortosyran, löslig i alkohol
Formel vikt 79.98
Procent renhet 40 till 46 % (HPO3)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Metaphosphoric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.