missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metaproterenol-d7 Hemisulfate Salt, TRC

Produktkod. 30468534
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468534 1 mg
30471503 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30468534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2258371MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346601-49-7
Molekylformel 2(C11H10D7NO3) • H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 2218.309808
Synonym 5-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl-d7)amino]ethyl]-1,3-benzenediol Sulfate, 3,5-Dihydroxy-α-[(isopropylamino-d7)methyl]benzyl Alcohol Sulfate, (±)-Orciprenaline-d7 Sulfate, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-( isopropyl-d7)aminoethane Sulfate, 3,5-Dihydroxy-α-[(isopropylamino- d7)methyl]benzyl Alcohol Sulfate, Alotec-d7, Alupent-d7, Astmopent-d7, Metaprel-d7, Metaproterenol-d7 Sulfate, Novasmasol-d7, Orciprenaline-d7 Sulfate, Orciprenaline-d7 Sulfate, Th 152-d7, dl-Metaproterenol-d7 Sulfate, dl-Orciprenaline-d7 Sulfate
LEDER OC1=CC(C(O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC(O)=C1.O=S(O)(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metaproterenol-d7 Hemisulfate Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO3.H2O4S/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3,2D3,7D;
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.