Läs mer
Metaraminol Bitartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metaraminol Tartrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1 |
| Formel vikt | 317.1111 |