missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metaxalone-d3 (3,5-dimethylphenoxy-2,4,6-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metaxalone-D3 (3,5-dimethylphenoxy-2,4,6-D3) |
| CAS | 1192812-66-0 |
| Molekylformel | C12 D3 H12 N O3 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-dimethylphenoxy-2,4,6-d3)methyl]- (ACI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy-2,4,6-d3)methyl]-2-oxazolidinone (ACI), Metaxalone-d3, Metaxalone-D3 (3,5-dimethylphenoxy-2,4,6-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11 H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c(C)c([2 H])c(OCC2CNC(=O)O2)c([2 H])c1C |
| IUPAC-namn | 5-[(2,4,6-trideuterio-3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.2709 |
| Formel vikt | 224.124 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?