Läs mer
Metaxalone, MedChemExpress
Produktkod. 16428416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16428416 100 mg
16424447 50 mg
16408578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16428416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0678
MedChemExpress Metaxalone(AHR438;NSC170959) is a muscle relaxant used to relax muscles.
Metaxalone(AHR438
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metaxalone
CAS 1665-48-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H15NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym AHR438 NSC170959
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.98 mM)
LEDER O=C1OC(COC2=CC(C)=CC(C)=C2)CN1
Molekylvikt (g/mol) 221.25
Formel vikt 221.25
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation