Läs mer
Metaxalone, Mikromol™
Beskrivning
Metaxalone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metaxalone |
| CAS | 1665-48-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metaxalone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-xylyloxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Flexura, Metaxalon, Metaxalone, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, Skelaxin, Zorane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1 |
| IUPAC-namn | 5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Visa mer |