Läs mer
Metaxalone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metaxalone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 221.1052 |