Läs mer
Metazachlor-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metazachlor dimethyl-d6 |
| CAS | 1246816-51-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 2H6 H10 Cl N3 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[2,6-Bis(trideuteriomethyl)phenyl]-2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide, Metazachlor D6 (Dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)18(13(19)9-15)10-17-8-4-7-16-17/h3-8H,9-10H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1N(Cn2cccn2)C(=O)CCl)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-[2,6-bis(trideuteriomethyl)phenyl]-2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.79 |
| Visa mer |