Läs mer
Metazachlor-ethane sulfonic acid (ESA) 100 μg/mL in Acetonitrile/Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310441
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310441 1 ml
1 options
Produktkod. 30310441 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14950020MC100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metazachlor ethane sulfonic acid (ESA)
CAS 172960-62-2
Analyt- eller komponentnamn Metazachlor ethane sulfonic acid (ESA)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H17 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethansulfonsäure, BH 479-8
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O4S/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)17(10-16-8-4-7-15-16)13(18)9-22(19,20)21/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,19,20,21)
LEDER Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-[2,6-dimethyl-N-(pyrazol-1-ylmethyl)anilino]-2-oxoethanesulfonic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 323.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 323.094 g/mol