Läs mer
Metazachlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metazachlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4S.Na/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)17(10-16-8-4-7-15-16)13(18)9-22(19,20)21;/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 345.076 |