Läs mer
Metazaklormetabolit BH 479-12 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326998
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326998 1 ml
1 options
Produktkod. 30326998 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14950065AL100
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metazachlor Metabolite BH 479-12
CAS 1367578-41-3
Analyt- eller komponentnamn Metazachlor Metabolite BH 479-12
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 N3 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
LEDER Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
IUPAC-namn 3-metyl-2-[oxalo(pyrazol-1-ylmetyl)amino]bensoesyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 303.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 303,0855 g/mol