Läs mer
Metazachlor Oxalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metazachlor oxanilic acid (OA) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O3/c1-10-5-3-6-11(2)12(10)17(13(18)14(19)20)9-16-8-4-7-15-16/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 273.1113 |