Läs mer
Metazachlor-sulfinyl-acetic acid BH 479-9 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metazachlor-sulfinyl-acetic acid BH 479-9 |
| CAS | 1246215-97-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metazachlor-sulfinyl-acetic acid BH 479-9 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N3 O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Metazachlor-sulfinyl-acetate, 479M09, BH 479-9, Acetic acid, 2-[[2-[(2,6-dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-12-5-3-6-13(2)16(12)19(11-18-8-4-7-17-18)14(20)9-24(23)10-15(21)22/h3-8H,9-11H2,1-2H3,(H,21,22) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CS(=O)CC(=O)O |
| Visa mer |