Läs mer
Metazachlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metazachlor |
| CAS | 67129-08-2 |
| Molekylformel | C14 H16 Cl N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-, BAS 479, BAS 47902H, BAS 479H, Butisan, Butisan 400SC, Butisan S, Metazachlor, Methazachlor, Pree, Sultan |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)18(13(19)9-15)10-17-8-4-7-16-17/h3-8H,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.75 |
| Formel vikt | 277.0982 |