missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metazosulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metazosulfuron |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN7O7S/c1-7-6-29-21-12(30-7)10-11(16)20-23(2)13(10)31(25,26)22-15(24)19-14-17-8(27-3)5-9(18-14)28-4/h5,7H,6H2,1-4H3,(H2,17,18,19,22,24) |
| Formel vikt | 475.0677 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?