Läs mer
Metconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metconazole |
| CAS | 125116-23-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H22 Cl N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol, Caramba, Dimetconazole, Metconazole, Metlock, Metlock, 5-[(4-chlorophenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, Quash, Sunorg Pro, Tourney, 5-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol, Caramba, Dimetconazole, Metconazole, Metlock, Metlock, 5-[(4-chlorophenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, Quash, Sunorg Pro, Tourney |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,11-12,14,22H,7-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)CCC(Cc2ccc(Cl)cc2)C1(O)Cn3cncn3 |
| IUPAC-namn | 5-[(4-chlorophenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.83 |
| Visa mer |