Läs mer
Jenway™ Mätartillbehör och ersättningsdel, mikrovolymkonduktivitetssond
Produktkod. 15587019
Change view
Kontakttyper:
7-stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
15587019 7-stift Varje
1 options
Produktkod. 15587019 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9995972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8015.00 SEK
    7213.54 SEK / Paket med 1
    Save 801.46 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Designad för att optimera din prestanda Jenway meter.
  • För användning med Jenway Meter
  • Lätt att installera
  • Åtföljande
Specifikationer
Cell konstant 1
Kontakttyper 7-stift
För användning med (utrustning) Jenway Meter
Typ Mikrovolymkonduktivitetssond
Material Glas
Mätområden 0 till 150 mS/cm