Läs mer
Metergoline, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Metergoline |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 403.226 |