Läs mer
Metergoline, TRC
Produktkod. 17973345
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973345 250 mg
17941435 100 mg
17951635 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17973345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM226270250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17692-51-2
Molekylformel C25 H29 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 403.5167
Synonym N-[[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Carbamic acid, [(1,6-dimethylergolin-8β-yl)methyl]-, benzyl ester (8CI), Carbamic acid, [[(8β)-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Lysergamine, N-carboxy-9,10-dihydro-1-methyl-, benzyl ester (7CI), Ergoline, carbamic acid deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, carbamic acid deriv., (+)-N-Carboxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergamide benzyl ester, 8β-Carbobenzyloxyaminomethyl-1,6-dimethyl-10α-ergoline, AHR 3009, Contralac, D-8β-[(Carbobenzoxyamino)methyl]-1,6-dimethyl-10α-ergoline, D-8β-[(Carboxyamino)methyl]-1,6-dimethylergoline I benzyl ester, D-N-Carbobenzoxydihydro-1-methyllysergamine I, D-N-Carboxydihydro-1-methyllysergamine I benzyl ester, D-[(4,6,6a,7,8,9,10,10a-Octahydro-4,7-dimethyl-10aα-indolo[4,3-fg]quinolin-9β-yl)methyl]carbamic acid benzyl ester, FI 6337, Liserdol, MCE, Metergolin, Methergoline, [(1,6-Dimethylergolin-8β-yl)methyl]carbamic Acid Benzyl Ester, N-Carboxy-9,10-dihydro-1-methyllysergamine Benzyl Ester
IUPAC-namn bensyl N-[[(6aR,9S,10aR)-4,7-dimetyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-yl]metyl]karbamat
LEDER CN1C[C@H](CNC(=O)OCc2ccccc2)C[C@H]3[C@H]1Cc4cn(C)c5cccc3c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metergoline
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
Formel vikt 403.226