Beskrivning
- Tillverkad av högsta kvalitet, ny polypropen (PP) fri från biocider, mjukgörare och latex
- Finns i förpackningar om 30 st
- Luftförskjutningsprincip
- Ingen överföring
- Säkerställer droppfri utmatning av vätskor med högt ångtryck
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Eppendorf Maxitip och Varipette |
| Kvantitet | 30 st |