Läs mer
Metformin-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metformin-D6 HCl |
| CAS | 1185166-01-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H6 H5 N5 . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride, Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NC(=N)N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-carbamimidoyl-1,1-bis(trideuteriomethyl)guanidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.66 |
| Visa mer |