missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metformin EP Impurity C, Mikromol™

Produktkod. 17914436
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914436 100 mg
17901476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17914436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0056.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Metformin EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
CAS 1985-46-2
Analyt- eller komponentnamn N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H10 N6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. C (EP), N,N-Dimethylmelamine, Metformin Imp. C (EP), Metformin USP Related Compound C, Metformin USP RC C, Metformin Related Compound C, Metformin Hydrochloride Impurity C, Metformin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10)
LEDER CN(C)c1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-namn 2-N,2-N-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molekylvikt (g/mol) 154.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 154.0967 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.