Läs mer
Metforminhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30463867
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463867 1 ml
1 options
Produktkod. 30463867 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0056.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Metforminhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metformin Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Analyt- eller komponentnamn Metformin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H11 N5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6 CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8 CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage, 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, SKF-7407-A, Rosiglitazone related
InChI formel InChI=1 S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1 H
LEDER Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N
IUPAC-namn 3-karbamimidoyl-1,1-dimetylguanidin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 165.62
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 165,0781 g/mol