Läs mer
MetForminhydroklorid, 98 %, För HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462432 1 g 1g
11472432 5 g 5g
11482432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215169101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 SEK
    397.27 SEK / 1g
    Save 20.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 1115-70-4
Molekylformel C4H12ClN5
Molekylvikt (g/mol) 165.63
MDL-nummer MFCD00012582
InChI-nyckel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC-namn väte 1-[(diaminometyliden)amino]-N,N-dimetylmetanimidamidklorid
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metformin hydrochloride
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.6
Procent renhet 0.98
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metformin Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..