Läs mer
MetForminhydroklorid, 98 %, För HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11472432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472432 5 g 5g
11462432 1 g 1g
11482432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215169105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1115-70-4
Molekylformel C4H12ClN5
Molekylvikt (g/mol) 165.63
MDL-nummer MFCD00012582
InChI-nyckel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC-namn väte 1-[(diaminometyliden)amino]-N,N-dimetylmetanimidamidklorid
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metformin hydrochloride
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.6
Procent renhet 0.98
Fysisk form Kristallint pulver