missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metformin hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16413387
Encompass
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16413387

Brand: Medchem Express HY17471A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.

Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metformin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1115-70-4
Färg White
Kvantitet 50 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H12ClN5
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (603.79 mM) ∣DMSO : ≥ 1.7 mg/mL (10.26 mM)
LEDER NC(NC(N(C)C)=N)=N.Cl
Molekylvikt (g/mol) 165.62
Formel vikt 165.62
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.