Läs mer
Metformin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477358
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16477358 10 g
16413387 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16477358 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17471A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Metformin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1115-70-4
Färg White
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H12ClN5
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (603.79 mM) ∣DMSO : ≥ 1.7 mg/mL (10.26 mM)
LEDER NC(NC(N(C)C)=N)=N.Cl
Molekylvikt (g/mol) 165.62
Formel vikt 165.62
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.