Läs mer
Metformin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17904256
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17904256 500 mg
1 options
Produktkod. 17904256 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0056.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metforminhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metformin Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Analyt- eller komponentnamn Metformin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H11 N5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage, 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, SKF-7407-A, Rosiglitazone related
InChI formel InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
LEDER Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N
IUPAC-namn 3-karbamimidoyl-1,1-dimetylguanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 165.62
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 165,0781 g/mol