Läs mer
Tocris Bioscience™ Metformin hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001457
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30001457 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001457 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2864/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1273.65 SEK / 100mg
    Save 76.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Activator of LKB1/AMPK; antidiabetic agent
Metformin hydrochloride is an antidiabetic agent; lowers plasma glucose levels and improves insulin sensitivity. Inhibits hepatic gluconeogenesis via activation of the LKB1/AMPK pathway. Displays antiproliferative effects in cancer cell lines via inhibition of mitochondrial complex I (MRC-1). Activates the aPKC-CBP pathway in neural precursors to promote neurogenesis. Activates autophagy. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metformin hydrochloride
CAS 1115-70-4
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C4H12ClN5
Formel vikt 165.62
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 165.63