Läs mer
Metforminrelaterad förening B, TRC
Produktkod. 30474848
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30474848 2.5 mg 2.5mg
30470715 1 mg -
30466643 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2588682.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1674-62-0
Molekylformel C3 H9 N5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 151.6
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
IUPAC-namn 1-karbamimidoyl-3-metylguanidin; hydroklorid
LEDER Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Formel vikt 151.0625
Procent renhet >95%